Beskrivning
Pipettspetsar och filterspetsar från BRAND erbjuda pålitlig kvalitet för exakta och krävande analyser. Råvarorna är fria från DiHEMDA och Oleamid. Spetsar tillverkas hos BRAND under övervakade renrumsförhållanden och förpackas automatiskt. Inga avskiljningsmedel eller urtagningshjälpmedel används. BRAND erbjuder pipettspetsar för volymer från 0,1μ l till 10 ml och filterspetsar för volymer från 0,1μ l till 1250μ l. De är testade för BRAND pipetter och många pipetter från andra tillverkare.
- BRAND pipettspetsar och filterspetsar samt motsvarande tipboxar är autoklaverbara vid 121° C (2 bar) enl. DIN EN 285.
- Sterila spetsar tillverkas under certifierade BIO-CERT™ kvalitet. De steriliseras med betastrålning enl ISO 11 137 och AAMI Riktlinjer.
- De nano-cap™ tip är speciellt utvecklad för nanoliterområdet och är därför idealisk för molekylärbiologiska applikationer som PCR. Den är 37 mm lång och har en kapillärstigning som till och med är synlig för det bara ögat vid 0,1μ l. Den kapillära delen av spetsen fyller bekvämt gelbrunnar för gelelektroforessystem från de flesta tillverkare.
- De rackade spetsarna är färglösa och placerade i en gråfärgad spetsbricka.
- Artiklarna finns i följande kvalitetsnivåer: Certifierad Life Science Quality och BIO-CERT™ Vätskehanteringskvalitet
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 0,1 till 20μ L |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Färglös |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 1,45 tum. |
| Längd (metrisk) | 3.7cm |
| Rena påståenden | DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free |
| Formatera | Påfyllning |
| Tipsstil | Universell |
| För användning med (utrustning) | Transferpette S |
| Visa mer |