Läs mer
BRAND™ Pipetttips, 0,1 - 20μ L, PP, färglös
Produktkod. 15124917 Handla allt Brand Produkter
Change view
Formatera:
Påfyllning
Ställ
Tipsstil:
Låg retention
Universell
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Formatera Tipsstil Förpackningsstorlek
15124917 Ställ Universell Paket med 960
15114907 Påfyllning Universell Paket med 960
15114937 Ställ Låg retention Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15124917 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 732222
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Renrumskvalitet för kontamineringsfria analyser. Perfekt passform för Transferpette™ mikropipetter och många andra pipetter. Tippsystemet för alla behov.
Pipettspetsar och filterspetsar från BRAND erbjuda pålitlig kvalitet för exakta och krävande analyser. Råvarorna är fria från DiHEMDA och Oleamid. Spetsar tillverkas hos BRAND under övervakade renrumsförhållanden och förpackas automatiskt. Inga avskiljningsmedel eller urtagningshjälpmedel används. BRAND erbjuder pipettspetsar för volymer från 0,1μ l till 10 ml och filterspetsar för volymer från 0,1μ l till 1250μ l. De är testade för BRAND pipetter och många pipetter från andra tillverkare.
  • BRAND pipettspetsar och filterspetsar samt motsvarande tipboxar är autoklaverbara vid 121° C (2 bar) enl. DIN EN 285.
  • Sterila spetsar tillverkas under certifierade BIO-CERT™ kvalitet. De steriliseras med betastrålning enl ISO 11 137 och AAMI Riktlinjer.
  • De nano-cap™ tip är speciellt utvecklad för nanoliterområdet och är därför idealisk för molekylärbiologiska applikationer som PCR. Den är 37 mm lång och har en kapillärstigning som till och med är synlig för det bara ögat vid 0,1μ l. Den kapillära delen av spetsen fyller bekvämt gelbrunnar för gelelektroforessystem från de flesta tillverkare.
  • De rackade spetsarna är färglösa och placerade i en gråfärgad spetsbricka.
  • Artiklarna finns i följande kvalitetsnivåer: Certifierad Life Science Quality och BIO-CERT™ Vätskehanteringskvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,1 till 20μ L
Sterilitet Sterila
Färg Färglös
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 1,45 tum.
Längd (metrisk) 3.7cm
Rena påståenden DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free
Formatera Ställ
Tipsstil Universell
För användning med (utrustning) Transferpette S
Produktlinje Bio-Cert Nano-keps