Läs mer
BRAND™ BIO-CERT™ Pipettspetsar, 0,5 till 20 μl
Produktkod. 15134907 Handla allt Brand Produkter
Change view
Tipsstil:
Låg retention, Smal
Smal
Formatera:
Låda
Låda
Påfyllning
Påfyllning
Förpackning:
TipBox, 10 lådor med 96 delar i stycken
TipRack
TipRefill, 10 ställ x 96 tips
TipStack, 10 lådor x 96 tips
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tipsstil Formatera Förpackning Förpackningsstorlek
15134907 Smal Påfyllning TipRefill, 10 ställ x 96 tips Paket med 960
15144917 Smal Låda TipRack Paket med 960
15124937 Låg retention, Smal Låda TipBox, 10 lådor med 96 delar i stycken Paket med 960
15114927 Smal Påfyllning TipStack, 10 lådor x 96 tips Paket med 960
15124947 Låg retention, Smal Påfyllning TipStack, 10 lådor x 96 tips Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15134907 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 732124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1006.07 SEK
    960.34 SEK / Paket med 960
    Save 45.73 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
DNA-, RNas-, ATP- och endotoxinfria
  • Högrenhetspolypropen är fri från oleamid och diHEMDA
  • Oberoende certifierad steril och fri från biologiska föroreningar
  • Passar pipetter med ultramikro-/'kristall'-spetsar
  • Smal design
  • Examen vid 2 och 10 μl för snabb volymkontroll
  • Finns i antingen standard- eller ultralåg retention
  • Finns i bekväma, ekologiska rack-and-stack-format
  • Spetsarna är färglösa och placeras i en grå spetsbricka
Tips för ultralåg retention
  • Producerad genom speciell, patenterad fysikalisk-kemisk process
  • Homogen, defektfri yta för låg ytspänning och låg provretention
  • Minska provförlust och ge avsevärt högre reproducerbarhet vid arbete med kritiska medier
  • För biologiska prover som innehåller proteiner, nukleinsyror, tvättmedel och andra svåra vätskor som kan orsaka provförlust
  • Hög kemikalieresistens
  • Spetsar kan autoklaveras vid 121 °C (2 bar) utan att skada egenskaper med låg retention
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning BIO-CERT™ Vätskehanteringskvalitet
Volym (metrisk) 0,5 till 20μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Färglös
Rack färg Grå
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 1,81 tum.
Längd (metrisk) 4.6 cm
Rena påståenden DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free
För användning med (applikation) Hög genomskinlighet, enkel utkastning och lågt avfall, snabb volymkontroll
Steriliseringsmetod Betastrålning
Formatera Påfyllning
Tipsstil Smal
Förpackning TipRefill, 10 ställ x 96 tips
Produkttyp Pipetttips
Disponibel Begränsad användning
För användning med (utrustning) Universal Fit Ultramicro
Graderad Ja
Produktlinje Bio-Cert
Material Polypropen
Examen 2, 10μ L