Beskrivning
- Konstruerad för att passa Transferpette™ linjen av mikropipetter
- Kompatibilitet testad med andra mikropipetterar från olika tillverkare
- Tillverkad och förpackad under certifierade renrumsförhållanden enligt ISO 14644-1, klass 7 och 8
- Tillverkad av högkvalitativa, rena råvaror, fri från DiHEMDA och oleamid
- Ingen användning av formfrigörande medel som stearat och erukamid i produktionsprocessen
- Palletiserade BIO-CERT™ kvalitetstips är garanterade fria från DNA, DNas, RNas ATP och endotoxiner
- Tunnväggig för hög genomskinlighet, lätt utkastning och låg avfallshantering
- Examen vid 20 och 100 μl för snabba volymkontroller
- Finns i bekväma, ekologiska rack-and-stack-format
- Rackade toppar är färglösa och placeras i gulfärgade toppbrickor
- TipBoxes är gjorda av 100 % PP och är helt återvinningsbara
- TipRack-påfyllningssystemet minskar avfallet med mer än 20 % jämfört med TipBox
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | BIO-CERT™ Vätskehanteringskvalitet |
| Volym (metrisk) | 2 till 200μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Färglös |
| Rack färg | Gult |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 1,97 tum. |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Rena påståenden | DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free |
| Visa mer |