Beskrivning
Används för praktiskt taget alla pipetter med gul färgkod.
- Högrenhet polypropen är fri från oleamid och diHEMDA
- Oberoende certifierad steril och fri från biologiska föroreningar
- För omvänd pipettering, platttvätt och arbete med flerkanalspipetter
- Tunnväggig för hög genomskinlighet, lätt utkastning och låg avfallshantering
- Examen markerade vid 50, 100 och 300 μl ger snabb volymbedömning
- Finns i antingen standard- eller ultralåg retention
- Finns i bekväma rack-och-stack-format
- Rackade spetsar är färglösa och placeras i gröna toppbrickor
Tips för ultralåg retention
- Producerad genom speciell, patenterad fysikalisk-kemisk process
- Homogen, defektfri yta för låg ytspänning och låg provretention
- Minska provförlust och ge avsevärt högre reproducerbarhet vid arbete med kritiska medier
- För biologiska prover som innehåller proteiner, nukleinsyror, detergenter eller andra svåra vätskor kan det leda till provförlust
- Hög kemisk resistens.
- Tips kan autoklaveras vid 121 °C (2 bar) utan att skada egenskaper med låg retention.
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 5 till 300μ L |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Färglös |
| Rack färg | Green |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 2,08 tum. |
| Längd (metrisk) | 5.3cm |
| Certifikat och efterlevnad | Certified Life Science Quality, BIO-CERT Liquid Handeling Quality,sterilized with beta radiation according to ISO 11137 and the AAMI Guidelines. |
| Rena påståenden | DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free |
| För användning med (applikation) | För omvänd pipettering, platttvätt och arbete med flerkanalspipetter, hög genomskinlighet, enkel utstötning och lågt spill |
| Visa mer |