Läs mer
BRAND™ BIO-CERT™ Pipettoppar, 5 till 300 μl
Produktkod. 15174917 Handla allt Brand Produkter
Change view
Tipsstil:
Låg retention
Standard
Formatera:
Påfyllning
Ställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tipsstil Formatera Förpackningsstorlek
15174917 Standard Ställ Paket med 960
15154907 Standard Påfyllning Paket med 960
15154937 Låg retention Ställ Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15174917 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 732230
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högren, oleamid- och diHEMDA-fri polypropen. BIO-CERT™ Pipettoppar, 5 till 300 μl, är sterila och fria från biologiska föroreningar, fria från DNA, RNase, ATP och endotoxiner. Tunnväggig för hög genomskinlighet.
Används för praktiskt taget alla pipetter med gul färgkod.
  • Högrenhet polypropen är fri från oleamid och diHEMDA
  • Oberoende certifierad steril och fri från biologiska föroreningar
  • För omvänd pipettering, platttvätt och arbete med flerkanalspipetter
  • Tunnväggig för hög genomskinlighet, lätt utkastning och låg avfallshantering
  • Examen markerade vid 50, 100 och 300 μl ger snabb volymbedömning
  • Finns i antingen standard- eller ultralåg retention
  • Finns i bekväma rack-och-stack-format
  • Rackade spetsar är färglösa och placeras i gröna toppbrickor
Tips för ultralåg retention
  • Producerad genom speciell, patenterad fysikalisk-kemisk process
  • Homogen, defektfri yta för låg ytspänning och låg provretention
  • Minska provförlust och ge avsevärt högre reproducerbarhet vid arbete med kritiska medier
  • För biologiska prover som innehåller proteiner, nukleinsyror, detergenter eller andra svåra vätskor kan det leda till provförlust
  • Hög kemisk resistens.
  • Tips kan autoklaveras vid 121 °C (2 bar) utan att skada egenskaper med låg retention.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning BIO-CERT™ Vätskehanteringskvalitet
Volym (metrisk) 5 till 300μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Färglös
Rack färg Grön
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 2,08 tum.
Längd (metrisk) 5.3 cm
Certifikat och efterlevnad Certifierad livsvetenskaplig kvalitet, BIO-CERT vätskehanteringskvalitet, steriliserad med betastrålning enligt ISO 11137 och riktlinjerna AAMI , autoklavbar vid 121 °C (2 bar), enligt DIN EN 285
Rena påståenden DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free
För användning med (applikation) För omvänd pipettering, platttvätt och arbete med flerkanalspipetter, hög translucens, enkel utkastning och lågt avfall
Steriliseringsmetod Betastrålning
Formatera Ställ
Tipsstil Standard
Förpackning TipBox
Kvantitet 960 bitar (10 påfyllningar, 96 vardera)
Produkttyp Pipettspetsar
Disponibel Begränsad användning
För användning med (utrustning) Universal passform
Graderad Ja
Produktlinje Bio-Cert
Material Polypropen
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar
Examen 50, 100, 300 μL