Beskrivning
- Högrenhetspolypropen är fri från oleamid och diHEMDA
- Oberoende certifierad steril och fri från biologiska föroreningar
- Tunnväggig för hög genomskinlighet, enkel utkastning och låg avfallshantering
- Graderingar vid 250, 500 och 1000 μl för snabb volymkontroll
- Finns i antingen standard- eller ultralåg retention
- Finns antingen i bulkförpackningar eller i bekväma, ekologiska rack-och-stack-format
- Bulktippar är blå och rackade spetsar är färglösa och placerades i blå tippbricka
Tips för ultralåg retention
- Producerad genom speciell, patenterad fysikalisk-kemisk process
- Homogen, defektfri yta för låg ytspänning och låg provretention
- Minska provförlust och ge avsevärt högre reproducerbarhet vid arbete med kritiska medier
- För biologiska prover som innehåller proteiner, nukleinsyror, detergenter och andra svåra vätskor som kan öka provförlusten
- Hög kemikalieresistens
- Spetsar kan autoklaveras vid 121 °C (2 bar) utan att skada egenskaper med låg retention
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 50 till 1 000μ l |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Färglös |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 2,75 tum |
| Längd (metrisk) | 7cm |
| Rena påståenden | DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free |
| Formatera | Påfyllning |
| Tipsstil | Standard |
| Förpackning | TipRefill, 10 ställ x 96 tips |
| Visa mer |