Läs mer
BRAND™ PCR Cap Tool
Produktkod. 15433105 Handla allt Brand Produkter
Change view
Antal per förpackning:
1 st.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal per förpackning Förpackningsstorlek
15433105 1 st. Varje
1 options
Produktkod. 15433105 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 781419
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    542.00 SEK
    444.55 SEK / Paket med 1
    Save 97.45 SEK
    17% Av
I lager
För användning med att fästa och ta av lock på en PCR-platta.
  • Polyamidkonstruktion
  • Fäster och tar bort lock på PCR-plattor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibilitet Alla plattor förseglade med remsor
För användning med (applikation) Fästa och ta bort lock på en PCR-platta
För användning med (utrustning) PCR-plattans lock
Material Polyamid
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp PCR Cap Tool