Läs mer
BRAND™ Mattöverdrag för djupbrunnsplattor
Produktkod. 10089920 Handla allt Brand Produkter
Change view
Plattkompatibilitet:
384-brunnars djupbrunnsplatta, 0,3 ml
96-brunnars djupbrunnsplatta, 0,5 ml
96-brunnars djupbrunnsplatta, 1,2 ml
Mikroplatta, 1,1 ml
Mikroplatta, 2,2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Plattkompatibilitet unitSize
10089920 Mikroplatta, 1,1 ml Paket med 24
10315621 Mikroplatta, 2,2 ml Paket med 24
10655903 384-brunnars djupbrunnsplatta, 0,3 ml Paket med 50
10585863 96-brunnars djupbrunnsplatta, 0,5 ml Paket med 50
11613149 96-brunnars djupbrunnsplatta, 1,2 ml Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10089920 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 701360
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställer en effektiv pluggtätning för varje brunn.
  • Idealiskt för korttidslagring
  • Skyddar prover och minskar avdunstning
  • Finns i en mängd olika material: polyeten, silikon EVA eller TPE
  • Återanvändbar och autoklaverbar (förutom material EVA )
  • EVA Mattor kan rengöras med etanol
  • Tätningsmattor minskar arbetsvolymen för varje brunn
  • För användning med 96- och 364-djupa brunnsplattor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturlig
Lösningsmedels- eller alkoholbeständig Inget motstånd
Material Polyeten
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Antal Wells 96
Antal per förpackning 24
Formatera ANSI/SLAS
Förslits Nej
Produkttyp Täckmatta
Lim Hold (Håll)
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Nej
Genomstickningsbar Nej
Temperaturområde (metriskt) Ner till -80 °C
Well Shape Rund
Plattkompatibilitet Mikroplatta, 1,1 ml