Beskrivning
- För användning med plattor med 96 brunnar, plattor med 364 brunnar och plattor med djupa brunnar
- Mattor av polypropen, polyeten och silikon är autoklaverbara (EVA är inte autoklaverbar.)
- Förbättrar tätningen och minskar avdunstning av provet.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Natural |
| Lösningsmedels- eller alkoholbeständig | No Resistance |
| Material | EVA |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Antal Wells | 96 |
| Antal per förpackning | 24 |
| Formatera | ANSI/SLAS |
| Förslits | No |
| Produkttyp | Täckmatta |
| Visa mer |