Läs mer
BRAND™ Mattöverdrag för djupbrunnsplattor
Produktkod. 11613149 Handla allt Brand Produkter
Change view
Plattkompatibilitet:
384-brunnars djupbrunnsplatta, 0,3 ml
96-brunnars djupbrunnsplatta, 0,5 ml
96-brunnars djupbrunnsplatta, 1,2 ml
Mikroplatta, 1,1 ml
Mikroplatta, 2,2 ml
missing translation for 'unitSize':
Paket med 24
Paket med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Plattkompatibilitet missing translation for 'unitSize'
11613149 96-brunnars djupbrunnsplatta, 1,2 ml Paket med 50
10089920 Mikroplatta, 1,1 ml Paket med 24
10315621 Mikroplatta, 2,2 ml Paket med 24
10655903 384-brunnars djupbrunnsplatta, 0,3 ml Paket med 50
10585863 96-brunnars djupbrunnsplatta, 0,5 ml Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11613149 missing translation for 'mfr' BRAND™ missing translation for 'supplierNo' 701368
I lager
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Säkerställer en effektiv pluggtätning för varje brunn.
  • Idealiskt för korttidslagring
  • Skyddar prover och minskar avdunstning
  • Finns i en mängd olika material: polyeten, silikon EVA eller TPE
  • Återanvändbar och autoklaverbar (förutom material EVA )
  • EVA Mattor kan rengöras med etanol
  • Tätningsmattor minskar arbetsvolymen för varje brunn
  • För användning med 96- och 364-djupa brunnsplattor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Färg Naturlig
Lösningsmedels- eller alkoholbeständig Inget motstånd
Material TPE
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Antal Wells 96
Antal per förpackning 50
Formatera ANSI/SLAS
Förslits Nej
Produkttyp Täckmatta
Lim Hold (Håll)
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Nej
Genomstickningsbar Nej
Temperaturområde (metriskt) Ner till -80 °C
Well Shape Rund
Plattkompatibilitet 96-brunnars djupbrunnsplatta, 1,2 ml
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.