Läs mer
BRAND™ Deep Well Plate Matt Covers
Produktkod. p-4363600 Handla allt Brand Produkter
Plattkompatibilitet:
384-brunnars djupbrunnsplatta, 0,3 ml
96-brunnars djupbrunnsplatta, 0,5 ml
96-brunnars djupbrunnsplatta, 1,2 ml
Mikroplatta, 1,1 ml
Mikroplatta, 2,2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 50
Produktkod. 10089920
Brand: BRAND™ 701360
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillhandahåll en effektiv pluggtätning för varje brunn. Användning av täckmattor minskar den maximala volymen av brunnar, men förbättrar tätningen och minskar avdunstning av provet.
  • För användning med plattor med 96 brunnar, plattor med 364 brunnar och plattor med djupa brunnar
  • Mattor av polypropen, polyeten och silikon är autoklaverbara (EVA är inte autoklaverbar.)
  • Förbättrar tätningen och minskar avdunstning av provet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Natural
Lösningsmedels- eller alkoholbeständig No Resistance
Material Polyethylene
Sterilitet Non-sterile
Autoklaveringsbar Autoclavable
Antal Wells 96
Antal per förpackning 24
Formatera ANSI/SLAS
Förslits No
Produkttyp Täckmatta
Lim None
Certifierat RNAse- och DNAse-fria No
Genomstickningsbar No
Temperaturområde (metriskt) Down to -80°C
Well Shape Rund
Plattkompatibilitet Mikroplatta, 1,1 ml