Läs mer
BRAND™ 96-brunnars djupbrunnsplattor
Produktkod. 10493002 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk) Tja:
0,3 ml
0,5 ml
1 ml
1,1 ml
1,2 ml
2,2 ml
Formatera:
96 brunnar
Standard
Well Shape:
Fyrkantig, konisk botten (V-brunn)
Fyrkantig, platt botten (F-brunn)
Fyrkantig, rund botten (U-brunn)
Rund botten (U-brunn)
Förpackningsstorlek:
1 paket
Paket med 24
Paket med 32
Paket med 48
Paket med 50
Produktkod. 10493002
Brand: BRAND™ 701355
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa tallrikar med djupa brunnar är staplingsbara för enkel förvaring.
  • DNA-, DNas- och RNas-fria
  • Designad för ett brett spektrum av applikationer, såsom High-Throughput Screening (HTS), tester som kräver en moderplatta, cell- och vävnadskulturer, serieutspädningar, reagensöverföring och provlagring ner till -80 °C
  • Djupbrunnsplattor tillverkas enligt ANSI/SLAS 1 och 4 tum.
  • Välj PP-plattor för autoklaverbarhet och kemikaliebeständighet.
  • Välj PS-plåtar för transparens och ytegenskaper.
  • Deep Well Plates är idealiska för provförvaring, HTS-analyser som kräver en moderplatta, cell- och vävnadskultur, immunologiska analyser och andra tillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod No Barcode
Formatera Standard
Array 16 x 24
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Clear
Produkttyp Djupbrunnsplatta
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 0,3 ml
Antal Wells 384
Sterilitet Non-sterile
Ytbehandling Non-treated
Well Shape Rund botten (U-brunn)
För användning med (applikation) Flexibla mattöverdrag eller självhäftande förseglingsfilmer för att minska provavdunstning och kontaminering
Antal per förpackning 48
Profil U-botten