Läs mer
BRAND™ Djupbrunnsplattor
Produktkod. 10680763 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk) Tja:
0,3 ml
0,5 ml
1 ml
1,1 ml
1,2 ml
2,2 ml
Formatera:
96 brunnar
Standard
Upphöjda brunnar
Well Shape:
Fyrkantig, konisk botten (V-brunn)
Fyrkantig, rund botten (U-brunn)
Kvadratisk, rund botten (U-brunn)
Rund
Rund botten (U-brunn)
Förpackningsstorlek:
1 paket
Paket med 24
Paket med 32
Paket med 48
Paket med 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Tja Formatera Well Shape unitSize
10680763 0,5 ml Standard Rund botten (U-brunn) Paket med 48
10060072 1,1 ml Standard Rund botten (U-brunn) Paket med 32
10538971 1,1 ml Standard Rund Paket med 24
10089910 2,2 ml Standard Kvadratisk, rund botten (U-brunn) Paket med 24
17871242 1 ml 96 brunnar Fyrkantig, rund botten (U-brunn) -
17881242 2,2 ml Standard Fyrkantig, konisk botten (V-brunn) -
10688819 1,2 ml 96 brunnar Rund botten (U-brunn) Paket med 50
10493002 0,3 ml Standard Fyrkantig, konisk botten (V-brunn) Paket med 48
15613987 1,2 ml Upphöjda brunnar Rund 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10680763 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 701346
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Integreras sömlöst i flerkanalssystem och automationsarbetsflöden.
BRAND™ Djupbrunnsplattor är utformade för ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive provlagring, högkapacitetsscreening (HTS), cell- och vävnadskultur, serieutspädningar och reagensöverföringar. De flesta plattor tillverkas av högkvalitativ jungfrulig polypropen, med en mycket transparent polystyrenvariant för tillämpningar som kräver optisk klarhet.
  • Finns i 96- och 384-brunnsformat
  • Tillverkad av högkvalitativ jungfrulig polypropen eller polystyren
  • BIO-CERT™ PCR-kvalitet är fri från mänskligt DNA, DNase, RNas och pyrogener
  • Polypropenplattor är autoklavbara, kemiskt resistenta och lämpliga för förvaring ner till -80 °C°
  • Polystyrenplatta erbjuder utmärkt transparens och är lämplig för förvaring ner till -20 °C (-4 °F)
  • ANSI/SLAS 1 och 4 kompatibla för kompatibilitet med automatiserade system
  • Alfanumerisk brunnmärkning och staplingsbar design för effektiv organisering
  • Urtagna hörn säkerställer korrekt orientering i robot- och automatiserade vätskehanteringssystem
  • Kompatibel med tätningsmattor eller limfilmer för att minimera avdunstning och kontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Formatera Standard
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
Produkttyp 96-brunnsanalys mikroplåt
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 0,5 ml
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Rund botten (U-brunn)
För användning med (applikation) Flexibla mattöverdrag eller självhäftande förseglingsfilmer för att minska provavdunstning och kontaminering
Antal per förpackning 48
Profil U-botten
Kvantitet 48 Pk.