Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikarcellGrade™ 384-brunn, cellgrade-behandlad, platt botten mikroplatta
Handla allt Brand Produkter
Färg:
Vitt, Rensa botten
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Polystyren konstruktion
- Sterila
- Lock ingår
- Standardplatta för odling av vidhäftande cellinjer
- PS-yta med olika kemiska grupper, såsom karboxyl- och hydroxylgrupper, som är fritt tillgängliga
- Ytan är hydrofil jämfört med obehandlad PS
- Serumkomponenter binds lätt till de fritt tillgängliga kemiska grupperna, vilket möjliggör en indirekt vidhäftning av celler
- Tydligt urskiljbar genom färgkoden: orange, präglad alfanumerisk kodning för 96-brunnars standardplattor
- Fri från endotoxiner, DNas, DNA, RNas, icke-cytotoxisk
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | No Barcode |
| Certifikat och efterlevnad | ANSI, SLAS |
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Med lock |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Förpackning | 1/Pk., 50/Cs. |
| Bindningstyp | Karboxyl- och Hydroxylgrupper |
| Produktlinje | BRANDplates |
| Färg | Vitt, Rensa botten |
| Visa mer |