Beskrivning
- Hydrofil yta med fritt tillgängliga karboxyl- och hydroxylgrupper
- Binder lätt serumkomponenter till för indirekt adhesion av celler
- Steriliserad med B-strålning till ISO 11137 och AAMI riktlinjer för en SAL på 10-6
- Uppfyller kraven för Ph. Eur. och 29 USP
- BIO-CERT™ CELKULTURKVALITET betyder insättningar: fri från pyrogener, endotoxiner, mänskligt DNA, RNas och DNas
- Endotoxiner är <0,01 EU/ml
- Orange alfanumerisk prägling för enkel brunnidentifiering
Beställningsinfo
Paket med 50 individuellt inslagna tallrikar med lock
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 11137, DIN EN ISO 10993 |
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Array | 8 x 12 |
| Bindningstyp | Karboxyl- och Hydroxylgrupper |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | 96-brunns mikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 360 μl |
| Visa mer |