Läs mer
BRAND™ BRANDplåtar cellGrade™ premium, 96-brunnar med platt botten mikroplattor, PS
Handla allt Brand ProdukterBeskrivning
- Poly-D-Lysine-ekvivalent yta ger liknande celltillväxt och morfologi
- Optimerad celladhesion minskar skador från frekvent tvätt
- Lämplig för serumfri och serumreducerad odling
- Fysisk/kemisk behandling ger längre hållbarhet vid rumstemperatur jämfört med biologiska beläggningar
- Steriliserad med B-strålning till ISO 11137 och AAMI riktlinjer för en SAL på 10-6
- Uppfyller Ph. Eur. och USP 29 standarder
- BIO-CERT™ CELLKULTURKVALITET: DNA-, DNase-, RNas-fritt och icke-cytoxiskt
- Endotoxiner är <0,01 EU/ml
- Orange alfanumerisk prägling för enkel brunnidentifiering
Beställningsinfo
Förpackningar med 50 st individuellt förpackade tallrikar med lock
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 11137, USP 29 |
| Lock | Med lock |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | 96-brunnsplatta |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | cellGrade Premie |
| Visa mer |