Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikarimmunoGrade™ 96-brunnars mikroplattor
Handla allt Brand Produkter
Färg:
Black
Klart
Svart, Rensa botten
Vitt
Well Shape:
Konisk botten (V-brunn)
Platt botten (F-brunn)
Round
Rund
missing translation for 'unitSize'
Paket med 100
Beschreibung
- Optimerad för immobilisering av IgG
- Hög bindningskapacitet för molekyler med blandade hydrofoba och hydrofila regioner
- Designad för att minimera korskontaminering
- Blå alfanumerisk prägling för enkel brunnsidentifiering på standardplåtar
- Icke-steril
Bestellinformation
Förpackningen är 20 staplar med 5 tallrikar vardera (100 tallrikar). Varje stapel kommer med ett lock.
Spezifikation
Spezifikation
| Streckkod | No Barcode |
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Bindningstyp | Hög bindning |
| Färg | Svart, Rensa botten |
| Produkttyp | 96-well Microplate |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 330 μL |
| Antal Wells | 96 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur