Beskrivning
- Optimerad för immobilisering av IgG
- Hög bindningskapacitet för molekyler med blandade hydrofoba och hydrofila regioner
- Designad för att minimera korskontaminering
- Blå alfanumerisk prägling för enkel brunnsidentifiering på standardplåtar
- Icke-steril
Beställningsinfo
Förpackningen är 20 staplar med 5 tallrikar vardera (100 tallrikar). Varje stapel kommer med ett lock.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | No Barcode |
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Bindningstyp | High Binding |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | 96-well Microplate |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 330 μL |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |