Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikarimmunoGrade™ 96-brunnars mikroplattor
Produktkod. 10438623 Handla allt Brand Produkter
Färg:
Black
Klart
Svart, Rensa botten
Vitt
Well Shape:
Konisk botten (V-brunn)
Platt botten (F-brunn)
Round
Rund
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10438623
Brand: BRAND™ 781727
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ett utmärkt val för de flesta standard-ELISA såväl som fastfasimmunanalyser
  • Optimized for the immobilization of IgG
  • High binding capacity for molecules with mixed hydrophobic and hydrophilic regions
  • Designed to minimize cross-contamination
  • Blue alphanumeric embossing for easy well identification on standard plates
  • Non-sterile
Beställningsinfo
Förpackningen är 20 staplar med 5 tallrikar vardera (100 tallrikar). Varje stapel kommer med ett lock.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Lock Without Lid
Array 8 x 12
Färg Black
Material Polystyrene
Antal Wells 96
Sterilitet Non-sterile
Total volym (metrisk) Tja 330 μL
Well Shape Round
För användning med (applikation) For the majority of standard ELISAs as well as solid phase immunoassays
Kvantitet 100/Cs.