Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikarimmunoGrade™ 96-brunnars mikroplattor
Produktkod. 10647143 Handla allt Brand Produkter
Change view
Färg:
Klart
Svart
Svart, Rensa botten
Vitt
Well Shape:
Konisk botten (V-brunn)
Platt botten (F-brunn)
Rund
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Well Shape unitSize
10647143 Klart Konisk botten (V-brunn) Paket med 100
10193563 Klart Rund Paket med 100
10032113 Klart Platt botten (F-brunn) Paket med 100
10477863 Vitt Rund Paket med 100
10438623 Svart Rund Paket med 100
10173853 Svart, Rensa botten Platt botten (F-brunn) Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10647143 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 781721
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett utmärkt val för de flesta standard-ELISA såväl som fastfasimmunanalyser
  • Optimerad för immobilisering av IgG
  • Hög bindningskapacitet för molekyler med blandade hydrofoba och hydrofila regioner
  • Designad för att minimera korskontaminering
  • Blå alfanumerisk prägling för enkel brunnsidentifiering på standardplåtar
  • Icke-steril
Beställningsinfo
Förpackningen är 20 staplar med 5 tallrikar vardera (100 tallrikar). Varje stapel kommer med ett lock.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod No Barcode
Formatera 96 brunnar
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Bindningstyp Hög bindning
Färg Klart
Produkttyp 96-well Microplate
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 330 μL
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling immunoGrade
Total volym (metrisk) Tja 360μ L
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
För användning med (applikation) För majoriteten av standard-ELISA såväl som fastfasimmunanalyser
Kvantitet 100/Cs.