Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikarimmunoGrade™ 96-brunnars mikroplattor
Produktkod. p-3794698 Handla allt Brand Produkter
Färg:
Klart
Svart
Svart, Rensa botten
Vitt
Well Shape:
Konisk botten (V-brunn)
Platt botten (F-brunn)
Rund
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10193563
Brand: BRAND™ 781720
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett utmärkt val för de flesta standard-ELISA såväl som fastfasimmunanalyser
  • Optimerad för immobilisering av IgG
  • Hög bindningskapacitet för molekyler med blandade hydrofoba och hydrofila regioner
  • Designad för att minimera korskontaminering
  • Blå alfanumerisk prägling för enkel brunnsidentifiering på standardplåtar
  • Icke-steril
Beställningsinfo
Förpackningen är 20 staplar med 5 tallrikar vardera (100 tallrikar). Varje stapel kommer med ett lock.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod No Barcode
Formatera 96 brunnar
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Bindningstyp High Binding
Färg Klart
Produkttyp 96-well Microplate
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 330 μL
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling immunoGrade
Total volym (metrisk) Tja 330μ L
Well Shape Rund
För användning med (applikation) För majoriteten av standard-ELISA såväl som fastfasimmunanalyser
Kvantitet 100/Cs.