Läs mer
BRAND™ Icke-sterila mikrocentrifugrör
Produktkod. 10243051 Handla allt Brand Produkter
Färg:
Blått
Bärnsten
Grön
Gult
Klart
Orange
Kvantitet:
2000/förpackning
500/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Paket med 500
Produktkod. 10243051
Brand: BRAND™ 780523
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Passar de flesta vanliga rotorer och kan snurras upp till 30 000 RCF. Icke-sterila mikrocentrifugrör är mycket genomskinliga och fria från blixtar, luftbubblor och ränder. Platta snäpplock av polypropen bildar en tät, läckagefri, lättöppnad tätning. Rören har en jämn väggtjocklek för konsekventa, repeterbara resultat.
Fits most common rotors and may be spun up to 30,000 RCF (g) (10,000 x g for 0.5mL; 20,000 x g for 1.5mL; 30,000 x g for 1.5mL and 2.0mL with lid closure at 20°C for 20 min).
  • Manufactured from virgin polypropylene
  • Highly translucent tubes are free from flash, air bubbles, and streaks.
  • Caps form a tight, leak-free seal that is easy to open, even when wearing gloves, and are flat with consistent thickness for trouble-free piercing.
  • Tubes have uniform wall thickness for consistent, repeatable results.
  • Subdivisions for approximate volume determination.
  • Autoclavable at 120°C (2bar), according to DIN EN 285.
  • Lid closure are certified endotoxin, DNA-, DNase-, and RNase-free.
  • Colored tubes simplify sample identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Endotoxin, RNase-, ATP- and DNA-free
Färg Grön
Volym (metrisk) 1.5 mL
Kvantitet 500/förpackning
Stängningsmaterial Polypropylene
För användning med (utrustning) Centrifuge
Sterilitet Non-sterile
Material Polypropylene
Max. Tvinga 20,000 RCF
Förslutningstyp Flat Snap Cap
Autoklaveringsbar Autoclavable
Formatera Tube
Produkttyp Microcentrifuge Tube