Läs mer
BRAND™ 1,5 mL mikrocentrifugrör med lock
Produktkod. 11678439 Handla allt Brand Produkter
Färg:
Blått
Bärnsten
Gult
Klart
Orange
Förslutningstyp:
Flat Snap Cap
Fäst mössa
Volym (metrisk):
1,5 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11678439
Brand: BRAND™ 780540
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Passar de flesta vanliga rotorer, och tål 20 000 xg
Passar de flesta vanliga rotorer och kan snurras upp till 30 000 RCF (g) (10 000 xg för 0,5 ml; 20 000 xg för 1,5 ml; 30 000 xg i 1,5 ml och 2,0 ml med locket stängt vid 20 C °i 20 min).
  • Tillverkad av ny polypropen
  • Mycket genomskinliga rör är fria från blixtar, luftbubblor och ränder.
  • Kepsar bildar en tät, läckagefri tätning som är lätt att öppna, även när du bär handskar, och är platta med konsekvent tjocklek för problemfri piercing.
  • Rör har enhetlig väggtjocklek för konsekventa, repeterbara resultat.
  • Underavdelningar för ungefärlig volymbestämning.
  • Autoklaverbar vid °120 C (2bar), enligt DIN EN 285.
  • Lockförslutningen är certifierad endotoxin-, DNA-, DNas- och RNas-fri.
  • Färgade rör förenklar providentifiering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Endotoxin, RNas-, ATP- och DNA-free
Stängningsfärg Clear
Stängningsmaterial Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaverbar (120 °C)
Färg Klart
Material Polypropen
Formatera Provrör
För användning med (applikation) Centrifugation or room temperature storage
För användning med (utrustning) centrifug
Volym (metrisk) 1,5 ml
Sterilitet Icke-steril
Förslutningstyp Flat Snap Cap
Bottenform Conical
Max. RCF 20,000 RCF
Diameter (metrisk) 12.8 mm
Kvantitet 1000/Pk.
Produkttyp Mikrocentrifugrör