Läs mer
BRAND™ Icke-kjolförsedda lågprofil-PCR-plattor
Handla allt Brand Produkter
Färg:
Klart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Autoklaveringsbar
- Fri från DNA, DNas, RNas och andra PCR-hämmare.
- Tunna, enhetliga väggar säkerställer konsekvent, exakt värmeöverföring och utmärkta resultat.
- Standard och låg profil plattor från BRAND är kompatibla med de flesta stora märken av termocyklar, inklusive Applied Biosystems™ 9800 Snabb, 7900 HT , och 7500 snabbt, BIORAD™ CFX 96, och Eppendorf™ Mastercycler™ system.
- Vita PCR-plattor är enhetligt färgade med titandioxid (TiO 2 ) och har släta ytor för att optimera reflektion av fluorescenssignalen.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | No Barcode |
| Bindande egendom | Untreated |
| Certifikat och efterlevnad | DNA, DNase, RNase-free |
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förpackning | 10 påsar med 5 |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Single-use |
| Produkttyp | PCR 96-well plate |
| Visa mer |