Läs mer
BRAND™ 96-brunnar utan kjol, BIO-CERT™ PCR-kvalitet, standardprofil
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15673997 Handla allt Brand Produkter
Change view
Färg:
Klart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
15673997 Klart Paket med 50
15311581 Vitt Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15673997 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 781368
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimerad för tillförlitliga och precisa resultat i ett brett spektrum av PCR-applikationer.
  • Autoklaveringsbar
  • Fri från DNA, DNas, RNas och andra PCR-hämmare.
  • Tunna, enhetliga väggar säkerställer konsekvent, exakt värmeöverföring och utmärkta resultat.
  • Standard och låg profil plattor från BRAND är kompatibla med de flesta stora märken av termocyklar, inklusive Applied Biosystems™ 9800 Snabb, 7900 HT , och 7500 snabbt, BIORAD™ CFX 96, och Eppendorf™ Mastercycler™ system.
  • Vita PCR-plattor är enhetligt färgade med titandioxid (TiO 2 ) och har släta ytor för att optimera reflektion av fluorescenssignalen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod No Barcode
Bindande egendom Untreated
Certifikat och efterlevnad DNA, DNase, RNase-free
Formatera Standard
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning 10 påsar med 5
Färg Klart
Disponibel Single-use
Produkttyp PCR 96-well plate
För användning med (utrustning) Thermal Cyclers
Kjol stil Icke-kjol
Material Polypropylene
Volym (metrisk) Tja 0.20 mL
Antal Wells 96
Sterilitet Non-sterile
Ytbehandling Non-treated
Well Shape Conical Bottom (V-well)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) qPCR
Inkluderar Plates only
Antal per förpackning 50
Profil Standard
RNase fri Ja