Läs mer
BRAND™ Självhäftande plattförseglingsfilm
Handla allt Brand Produkter
Material:
Aluminium
Polyester
Polyeten, polypropen
Polypropen
Rayon
Vinyl
För användning med (applikation):
Automatisering
Cell- och vävnadsodling
ELISA, PCR
ELISA, Realtids-PCR
Förvaring
Förvaring, fluorescensmätningar
Kylförvaring
Luminescensmätningar
Antal per förpackning:
100
100 ark
50 ark
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
- Applicera enkelt på tallrikar och ta bort utan att använda dyr utrustning.
- Applicering med en hårdgummirulle säkerställer säker och enhetlig fastsättning av filmen på plattan.
- Tätningsfilmer finns tillgängliga i olika material speciellt lämpade för lagring, immunanalys eller cell- och vävnadsodling:
- Polyeten
- Polyester
- Aluminium
- Rayon
- Polypropen
- Vinyl
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White |
| Material | Vinyl |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Antal per förpackning | 50 ark |
| Avdunstningsbarriär | No |
| För användning med (applikation) | Förvaring, fluorescensmätningar |
| Förslits | No |
| Produkttyp | Tätningsfilm |
| Lim | Pressure Sensitive |
| Visa mer |