Description
- Applicera enkelt på tallrikar och ta bort utan att använda dyr utrustning.
- Applicering med en hårdgummirulle säkerställer säker och enhetlig fastsättning av filmen på plattan.
- Tätningsfilmer finns tillgängliga i olika material speciellt lämpade för lagring, immunanalys eller cell- och vävnadsodling:
- Polyeten
- Polyester
- Aluminium
- Rayon
- Polypropen
- Vinyl
Specifications
Specifications
| Färg | Klart |
| Material | Polyester |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Antal per förpackning | 100 ark |
| Avdunstningsbarriär | Ja |
| För användning med (applikation) | ELISA, PCR |
| Förslits | Nej |
| Produkttyp | Tätningsfilm |
| Lim | Tryckkänslig |
| Show More |