Beskrivning
- Applicera enkelt på tallrikar och ta bort utan att använda dyr utrustning.
- Applicering med en hårdgummirulle säkerställer säker och enhetlig fastsättning av filmen på plattan.
- Tätningsfilmer finns tillgängliga i olika material speciellt lämpade för lagring, immunanalys eller cell- och vävnadsodling:
- Polyeten
- Polyester
- Aluminium
- Rayon
- Polypropen
- Vinyl
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Mycket transparent |
| Material | Polyester |
| Antal per förpackning | 100 ark |
| För användning med (applikation) | ELISA, Realtids-PCR |
| Produkttyp | Tätningsfilm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40°C to +110°C |