Läs mer
BRAND™ Självhäftande plattförseglingsfilm
Produktkod. 11673119 Handla allt Brand Produkter
Change view
Material:
Aluminium
Polyester
Polyeten, polypropen
Polypropen
Rayon
Vinyl
För användning med (applikation):
Automatisering
Cell- och vävnadsodling
ELISA, PCR
ELISA, Realtids-PCR
Förvaring
Förvaring, fluorescensmätningar
Kylförvaring
Luminescensmätningar
Antal per förpackning:
100
100 ark
50 ark
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material För användning med (applikation) Antal per förpackning Förpackningsstorlek
11673119 Polypropen Förvaring 100 ark Paket med 100
10655861 Polyester ELISA, PCR 100 ark Paket med 100
10135371 Rayon Cell- och vävnadsodling 100 ark Paket med 100
10767564 Polyester ELISA, Realtids-PCR 100 ark Paket med 100
10182962 Aluminium Kylförvaring 100 ark Paket med 100
10599892 Rayon Cell- och vävnadsodling 50 ark Paket med 50
10135623 Polyeten, polypropen Automatisering 50 ark Paket med 50
10185763 Vinyl Förvaring, fluorescensmätningar 50 ark Paket med 50
10145813 Vinyl Luminescensmätningar 50 ark Paket med 50
15660499 Vinyl Automatisering 100 Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11673119 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 701367
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Täter flerbrunnsplattor säkert. Självhäftande plattförseglingsfilm kan appliceras direkt på plattor och tas bort utan användning av dyr utrustning, eller kan appliceras med en hårdgummirulle för att säkerställa säker och enhetlig fästning av filmen på plattan.
  • Applicera enkelt på tallrikar och ta bort utan att använda dyr utrustning.
  • Applicering med en hårdgummirulle säkerställer säker och enhetlig fastsättning av filmen på plattan.
  • Tätningsfilmer finns tillgängliga i olika material speciellt lämpade för lagring, immunanalys eller cell- och vävnadsodling:
    • Polyeten
    • Polyester
    • Aluminium
    • Rayon
    • Polypropen
    • Vinyl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Beskrivning DMSO-resistent
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Antal per förpackning 100 ark
Avdunstningsbarriär Ja
För användning med (applikation) Förvaring
Förslits Nej
Produkttyp Tätningsfilm
Lim Tryckkänslig
Genomstickningsbar Nej
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +120 °C