Läs mer
BRAND™ 0,2 ml PCR-rör med fästa kapslar, BIO-CERT™ PCR-KVALITET
Produktkod. 10700292 Handla allt Brand Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Ros
Förslutningstyp:
Kupolformad mössa
Platt mössa
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förslutningstyp unitSize
10700292 Klart Kupolformad mössa Paket med 1000
10693443 Ros Platt mössa Paket med 1000
10571723 Gult Platt mössa Paket med 1000
10581723 Klart Platt mössa Paket med 1000
10673253 Blått Platt mössa Paket med 1000
10161391 Klart Platt mössa Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10700292 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 781300
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tunnväggiga PCR-rör med fästa lock säkerställer exakt termisk överföring, fria från RNase/DNase/DNA, och tillverkas utan smörjmedel eller tillsatser som kan kontaminera prover.
  • Tunnväggiga PCR-rör med kupolformade snäpplock, certifierad RNase/DNas/DNA-fri, klar, 0,2 ml (förpackning med 1000)
  • Lämplig för användning i vanliga termocykler
  • PP, extra tunna enhetliga väggtjocklekar för att ge optimal värmeöverföring och korta cykeltider
  • 96-brunnars PCR-plattor med blå alfanumerisk kod och markering av skurna hörn
  • Mycket klara platta höljen som är optimalt lämpade för qPCR
  • DNas-, DNA- och RNas-fria
  • Autoklaverbar vid 121 °C (2 bar), enl. DIN EN 285
  • qPCR: Produkter som är lämpliga för realtids-PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNas, DNas och DNA-fritt
Stängningsfärg Neutral
Färg Klart
Volym (metrisk) 0.2 mL
Kvantitet 1000 förpackning
För användning med (utrustning) De flesta termiska cykler för utmärkta och reproducerbara resultat i de flesta PCR-applikationer
Sterilitet Non-sterile
Material Plast
Förslutningstyp Kupolformad mössa
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutning ingår Yes
Disponibel Single-use
Formatera Provrör
Reaktionsvolym 0.2 mL
Produkttyp Mikrocentrifugrör