Läs mer
BRAND™ Pipettspetsar, 0,5 till 20 μl
Produktkod. 15164887 Handla allt Brand Produkter
Change view
Förpackning:
Slumpmässig
TipBox
TipBox, 5 lådor, 96 vardera
TipRack
TipStack, 2 x 5 påfyllningar, 96 vardera
Kvantitet:
10 000/förpackning
1000/förpackning
480/Förpackning
960/Förpackning
Filtrerade:
Ej filtrerad
Tipsstil:
Låg retention, Smal
Smal
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 480
Paket med 960
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning Kvantitet Filtrerade Tipsstil unitSize
15164887 Slumpmässig 1000/förpackning Ej filtrerad Smal Paket med 1000
15114897 Slumpmässig 10 000/förpackning Ej filtrerad Smal Paket med 1000
15104907 TipRack 960/Förpackning Ej filtrerad Smal Paket med 960
15184907 TipBox 480/Förpackning Ej filtrerad Smal Paket med 480
15174927 TipBox, 5 lådor, 96 vardera 480/Förpackning - Låg retention, Smal Paket med 480
15194917 TipStack, 2 x 5 påfyllningar, 96 vardera 960/Förpackning - Smal Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15164887 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 732004
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högrenhets-oleamid och diHEMDA-fri polypropen. Pipettspetsar, 0,5 till 20 μl, möjliggör pipettering i mikrorör och mikroplattor utan att röra vid väggarna. Grader med betyg 2 μl och 10 μl ger snabb volymbedömning.
  • Icke-steril, högrenhet polypropen är fri från oleamid och diHEMDA.
  • Grader med betyg 2 μl och 10 μl ger snabb volymbedömning.
  • Slank design möjliggör pipettering i mikrorör och mikroplattor utan att röra väggarna.
  • Finns i antingen standard- eller ultralåg retention.
  • Finns antingen i bulkförpackningar eller i bekväma rack-och-stack-format.
Tips för ultralåg retention
  • Tillverkad genom speciell, patenterad fysikalisk-kemisk process.
  • Den homogena, defektfria yta som därmed produceras har låg ytspänning.
  • Minska samplingsförlust och ge avsevärt högre reproducerbarhet vid arbete med kritiska medier.
  • För biologiska prover som innehåller tvättmedel såsom Triton™ X-100 SDS, Tween, etc.
  • Hög kemisk resistens.
  • Spetsar kan autoklaveras vid 121 °C (2 bar) utan att skada materialegenskaperna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Life Science Quality
Volym (metrisk) 0,5 till 20μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Färglös
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 1,8 tum
Längd (metrisk) 46 mm
Rena påståenden DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free
För användning med (applikation) Omvänd pipettering, platttvätt, arbete med flerkanalspipetter
Formatera Bulk
Tipsstil Smal
Förpackning Slumpmässig
Kvantitet 1000/förpackning
Produkttyp Pipettspetsar
Disponibel Begränsad användning
För användning med (utrustning) Universal Fit Ultramicro
Graderad Ja
Material Polypropen
Lämplig för ändamålet PCR-redo
Examen 2, 10μ L