Läs mer
BRAND™ Pipetttips, 0,5 - 20μ L, PP, färglös
Produktkod. p-4709818 Handla allt Brand Produkter
Förpackning:
Bulk (10 x 1000)
Bulk (1000 pk.)
TipBox, 5 boxes, 96 each
TipRacks Refill (10 x 96)
TipStack, 2 x 5 refills, 96 each
Tipsbox (5 x 96)
Kvantitet:
10,000/Pk.
1000/Pk.
480/Pk.
960/Pk.
Filtrerade:
Ej filtrerad
Tipsstil:
Low Retention, Narrow
Narrow
Smal
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 480
Paket med 960
Produktkod. 15164887
Brand: BRAND™ 732004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Renrumskvalitet för kontamineringsfria analyser. Perfekt passform för Transferpette™ mikropipetter och många andra pipetter. Tippsystemet för alla behov.
Pipettspetsar och filterspetsar från BRAND erbjuda pålitlig kvalitet för exakta och krävande analyser. Råvarorna är fria från DiHEMDA och Oleamid. Spetsar tillverkas hos BRAND under övervakade renrumsförhållanden och förpackas automatiskt. Inga avskiljningsmedel eller urtagningshjälpmedel används. BRAND erbjuder pipettspetsar för volymer från 0,1μ l till 10 ml och filterspetsar för volymer från 0,1μ l till 1250μ l. De är testade för BRAND pipetter och många pipetter från andra tillverkare.
  • BRAND pipettspetsar och filterspetsar samt motsvarande tipboxar är autoklaverbara vid 121° C (2 bar) enl. DIN EN 285.
  • Sterila spetsar tillverkas under certifierade BIO-CERT™ kvalitet. De steriliseras med betastrålning enl ISO 11 137 och AAMI Riktlinjer.
  • Artiklarna finns i följande kvalitetsnivåer: Certifierad Life Science Quality och BIO-CERT™ Vätskehanteringskvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Life Science Quality
Volym (metrisk) 0,5 till 20μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Färglös
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 1,8 tum
Längd (metrisk) 46 mm
Rena påståenden DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free
För användning med (applikation) Omvänd pipettering, platttvätt, arbete med flerkanalspipetter
Formatera Bulk
Tipsstil Smal
Förpackning Bulk (1000 pk.)
Kvantitet 1000/Pk.
Produkttyp Pipetttips
Disponibel Begränsad användning
För användning med (utrustning) Universal Fit Ultramicro
Graderad Ja
Material Polypropen
Lämplig för ändamålet PCR-redo
Examen 2, 10μ L