Beskrivning
Används för praktiskt taget alla pipetter med gul färgkod.
- Högrenhetspolypropen är fri från oleamid och diHEMDA
- Icke-sterilt
- Alla oöppnade förpackningar är fria från DNA, RNAse, ATP och endotoxiner
- Tunnväggig för hög genomskinlighet, enkel utkastning och låg avfallshantering
- Examen vid 50, 100 och 300 μl för snabb volymkontroll
- Finns i antingen standard- eller ultralåg retention
- Finns antingen i bulkförpackningar eller i bekvämt, ekologiskt ställformat
- Rackade spetsar är färglösa och placeras i gröna toppbrickor
Tips för ultralåg retention
- Producerad genom speciell, patenterad fysikalisk-kemisk process
- Homogen, defektfri yta för låg ytspänning och minimal provretention
- Minska provförlust och ge avsevärt högre reproducerbarhet vid arbete med kritiska medier
- För biologiska prover som innehåller proteiner, nukleinsyror, detergenter och andra svåra vätskor som kan öka provförlusten
- Hög kemikalieresistens
- Spetsar kan autoklaveras vid 121 °C (2 bar) utan att skada egenskaper med låg retention
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Life Science Quality |
| Volym (metrisk) | 5 till 300μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Färglös |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 2,08 tum. |
| Längd (metrisk) | 5.3 cm |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad livsvetenskapskvalitet, BIO-CERT vätskehanteringskvalitet, ISO 11 137 och AAMI riktlinjer |
| Rena påståenden | DNas, RNase, ATP och Endotoxin Free |
| Visa mer |