Läs mer
BRAND™ Halvkjolar med låg profil PCR-plattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15683997 Handla allt Brand Produkter
Färg:
Klart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 15683997
Brand: BRAND™ 781371
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av jungfrulig högkvalitativ plast utan smörjmedel eller kemiska tillsatser som kan kontaminera reagenser och prover. Ger utmärkta, reproducerbara resultat i de flesta PCR-applikationer.
  • Autoklaveringsbar
  • Fri från DNA, DNas, RNas och andra PCR-hämmare.
  • Tunna, enhetliga väggar säkerställer konsekvent, exakt värmeöverföring och utmärkta resultat.
  • Standard och låg profil plattor från BRAND är kompatibla med de flesta stora märken av termocyklar, inklusive Applied Biosystems™ 9800 Snabb, 7900 HT , och 7500 snabbt, BIORAD™ CFX 96, och Eppendorf™ Mastercycler™ system.
  • Vita PCR-plattor är enhetligt färgade med titandioxid (TiO 2 ) och har släta ytor för att optimera reflektion av fluorescenssignalen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Bindande egendom Untreated
Certifikat och efterlevnad DNA, DNase, RNase-free
Formatera Standard
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning 10 påsar med 5
Bindningstyp Obehandlad
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Detektionsplatta
För användning med (utrustning) Thermal Cyclers
Kjol stil Semi
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 0.15 mL
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0.15 mL
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Non-treated
Total volym (metrisk) Tja 14.4 mL
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) qPCR
Inkluderar Plates only
Antal per förpackning 50
Profil Låg
RNase fri Ja