Läs mer
BRAND™ 96-brunnar halvkjolade mikroplattor, BIO-CERT™ PCR-KVALITET, låg profil med upphöjd kjol
Handla allt Brand ProdukterBeskrivning
BRAND™ PCR-produkter ger utmärkta, reproducerbara resultat för ett brett spektrum av PCR- och qPCR-applikationer. Dessa produkter, tillverkade av högkvalitativa jungfruliga hartser, är fria från smörjmedel, kemiska tillsatser, DNA, DNase, RNas och andra PCR-hämmare. Nyckelfunktioner inkluderar:
- Exceptionell kvalitet och renhet
- BIO-CERT™ PCR-KVALITET säkerställer att plattorna är fria från mänskligt DNA, RNase, DNase, pyrogener och PCR-hämmare
- Fri från föroreningar som kan störa reagenser och prover
- Ultrasläta kärlinteriör minimerar enzymets nukleinsyrabindning
- Precisionstermisk prestanda
- Tunna, jämna väggar säkerställer konsekvent, precis värmeöverföring för tillförlitliga resultat
- Designad för snabb och exakt värmeöverföring, vilket minskar cykeltiderna
- Bred kompatibilitet
- Lämplig för de flesta kommersiellt tillgängliga termiska cykler
- Vita PCR-plattor, förstärkta med titandioxid (TiO2), optimerar fluorescenssignalreflektionen och rekommenderas för qPCR-applikationer
- Kjolade plattor ger extra styvhet, idealiska för automatiserade pipetteringssystem och transport
- Användarvänliga funktioner
- Blå alfanumerisk kodning för enkel providentifiering
- Brunnskanter utformade för att förhindra korskontaminering och säkerställa pålitlig tätning med skräddarsydda mattor
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Bindande egendom | Obehandlad |
| Certifikat och efterlevnad | DNA, DNase, RNase-fritt |
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förpackning | Påsad |
| Färg | Klart |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Produkttyp | PCR 96-brunnsplatta |
| Visa mer |