Läs mer
BRAND™ 96-brunnar halvkjolade mikroplattor, BIO-CERT™ PCR-KVALITET, låg profil med upphöjd kjol
Produktkod. 15614007 Handla allt Brand Produkter
Change view
Färg:
Klart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15614007 Vitt Paket med 50
15604007 Klart Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15614007 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 781374
I lager
Optimerad för tillförlitliga och precisa resultat i ett brett spektrum av PCR-applikationer.
BRAND™ PCR-produkter ger utmärkta, reproducerbara resultat för ett brett spektrum av PCR- och qPCR-applikationer. Dessa produkter, tillverkade av högkvalitativa jungfruliga hartser, är fria från smörjmedel, kemiska tillsatser, DNA, DNase, RNas och andra PCR-hämmare. Nyckelfunktioner inkluderar:
  • Exceptionell kvalitet och renhet
    • BIO-CERT™ PCR-KVALITET säkerställer att plattorna är fria från mänskligt DNA, RNase, DNase, pyrogener och PCR-hämmare
    • Fri från föroreningar som kan störa reagenser och prover
    • Ultrasläta kärlinteriör minimerar enzymets nukleinsyrabindning
  • Precisionstermisk prestanda
    • Tunna, jämna väggar säkerställer konsekvent, precis värmeöverföring för tillförlitliga resultat
    • Designad för snabb och exakt värmeöverföring, vilket minskar cykeltiderna
  • Bred kompatibilitet
    • Lämplig för de flesta kommersiellt tillgängliga termiska cykler
    • Vita PCR-plattor, förstärkta med titandioxid (TiO2), optimerar fluorescenssignalreflektionen och rekommenderas för qPCR-applikationer
    • Kjolade plattor ger extra styvhet, idealiska för automatiserade pipetteringssystem och transport
  • Användarvänliga funktioner
    • Blå alfanumerisk kodning för enkel providentifiering
    • Brunnskanter utformade för att förhindra korskontaminering och säkerställa pålitlig tätning med skräddarsydda mattor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Bindande egendom Obehandlad
Certifikat och efterlevnad DNA, DNase, RNase-fritt
Formatera Standard
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning Påsad
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Produkttyp qPCR 96-brunnsplatta
För användning med (utrustning) Termiska cyklare
Kjol stil Upphöjd, halvkjolad
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 0.15 mL
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) qPCR
Inkluderar Endast skyltar
Antal per förpackning 50
Profil Låg
RNase fri Ja