Läs mer
BRAND™ Ersättande dispenserkassetter
Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
10 ml
2 ml
25 ml
5 till 25 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 5
Paket med 7
Beskrivning
- Steril eller icke-steril
- För användning med seripettor™ , seripettor™ pro och QuickSip dispensrar på flaska
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Utmatningskassett |
| Volym (metrisk) | 10 ml |
| För användning med (utrustning) | Seripettor™ / Seripettor™ proffs / QuikSip |
| Sterilitet | Icke-steril |