Läs mer
BRAND™ Ersättande dispenserkassetter
Produktkod. 10693392 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
10 ml
2 ml
25 ml
5 till 25 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 5
Paket med 7
Produktkod. 10693392
Brand: BRAND™ 704508
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ersättningskassetter för seripettor™ och seripettor™ pro och QuickSip dispensrar på flaska
  • Steril eller icke-steril
  • För användning med seripettor™ , seripettor™ pro och QuickSip dispensrar på flaska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Utmatningskassett
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Volym (metrisk) 25 ml
För användning med (utrustning) Seripettor™ / Seripettor™ proffs / QuikSip
Kvantitet 5/Pk.
Sterilitet Sterila
Antal per förpackning 5/Pk.