Läs mer
BRAND™ seripettor™ pro Bottletop Dispensers
Produktkod. 10588153 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,2 till 2 ml
1 till 10 ml
2,5 till 25 ml
Ökar:
0,04 ml
0,2 ml
0,5 ml
Viskositetsbetyg:
1000 mm 2 /sek.
150 mm 2 /sek.
75 mm 2 /sek.
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Ökar Viskositetsbetyg Förpackningsstorlek
10588153 1 till 10 ml 0,2 ml 150 mm 2 /sek. Varje
10446403 2,5 till 25 ml 0,5 ml 75 mm 2 /sek. Varje
10419894 0,2 till 2 ml 0,04 ml 1000 mm 2 /sek. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10588153 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 4720440
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Varje seripettor pro flasktoppsdispenser levereras med tömningsrör, påfyllningsrör, reservdoseringsbehållare, monteringsverktyg, två polypropenadaptrar (GL45/33 och GL45/38), bruksanvisning och ett års garanti.
Utformad för att hantera ett bredare spektrum av vätskor än vanliga seripettor™, inklusive vissa koncentrerade syror, polära lösningsmedel och UV-känsliga medier.
Nyckelfunktioner:
  • Lätt utbytbar torkningsförseglingspatron: Idealiskt för vätskor som är benägna att bildas kristaller
  • Quick-Change Patron: Förenklar underhållet och hjälper till att hålla livstidskostnaderna låga
  • Korrosionsbeständig pumpmontering: Har en ogenomskinlig övre hylsa som skyddar vätskor från UV-ljus vid dosering
  • Teleskopiskt fyllningsrör: Justerar för att passa olika flaskstorlekar utan att behöva skära
  • Gängad säkerhetslock: Fäster och lossar snabbt med en enkel vridning
  • Fjäderbelastad kolv: Möjliggör enhands, halvautomatisk drift
Vätskor olämpliga för seripettorTM Pro:
  • Fluorväte och liknande kemikalier: Inklusive de som korroderar högdensitetspolyeten, PTFE, ETFE, FEP, PFA, aluminiumkeramik, platina-iridium och borosilikatglas
  • Koldisulfid
  • Vätskor med hög densitet: Överstiger 2,2 g/cm3
  • Vätskor med hög viskositet: Överstiger 300 mm2/5 (för 2 ml-instrument), 150 mm2/5 (för 10 ml-instrument) eller 75 mm2/5 (för 25 ml-instrument)
  • Vätskor med ångtryck upp till 500 mbar
Temperaturriktlinjer:
  • Instrument- och reagenstemperatur: Måste vara mellan 15° och 407 °C (59° och 104 °F)
  • Agar Culture Media: Säkert upp till 140 °F (60 °C)
Beställningsinfo
Utbytbar kolv och cylinder är permanent anslutna som en patronmodul för säkerhet. Om kolven, cylindern eller tätningen är skadad, byt bara ut patronen på några sekunder utan verktyg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ≤±1,2 %
Vinkel 90°
Produkttyp Seripettor Pro Bottletop Dispenser
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått/Rödt/Vitt
Densitet Upp till 2,2 g/cm 3
Kanaler 1
Material Borsilikatglas, Keramisk, ETFE, FEP, PFA
Volym (metrisk) 1 till 10 ml
Visa Hold (Håll)
För användning med (applikation) Halvautomatisk dosering av många syror, alkaliska och saltlösninger
Inkluderar Urladdningsrör, teleskopiskt påfyllningsrör, reservdoseringspatron, monteringsverktyg, GL45/33mm och GL45/38mm polypropenadaptrar, bruksanvisning
Ökar 0,2 ml
Precision ≤0,2 %
Temperatur (engelska) 59 °F till 104 °F
Temperatur (metrisk) 15 °C till 40 °C
Ångtryck Upp till 500mbar
Viskositetsbetyg 150 mm 2 /sek.
Garanti 1 år