Läs mer
BRAND™ seripettor™ pro Bottletop Dispensers
Produktkod. p-4019667 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
0,2 till 2 ml
1 till 10 ml
2,5 till 25 ml
Ökar:
0.04 mL
0,2 ml
0,5 ml
Viskositetsbetyg:
1000 mm 2 /sek.
150 mm 2 /sek.
75 mm 2 /sek.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10588153
Brand: BRAND™ 4720440
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Varje seripettor pro flasktoppsdispenser levereras med tömningsrör, påfyllningsrör, reservdoseringsbehållare, monteringsverktyg, två polypropenadaptrar (GL45/33 och GL45/38), bruksanvisning och ett års garanti.
Designad för att hantera ett bredare utbud av vätskor än vanliga seripettor
Lättbytbar dispenseringspatron för avtorkningstätning är särskilt lämplig för vätskor som tenderar att bilda kristaller
  • Snabbbyte av patron gör service till en lek och håller livstidsservicekostnaderna låga
  • Pumpenheten med korrosionsbeständig fjäder har ogenomskinlig övre hylsa som skyddar vätska från UV-ljus under dispenseringsoperationer
  • Teleskoperande påfyllningsrör justeras för att passa många flaskor utan att skära
  • Gängad säkerhetskåpa fästs och tas bort med en snabb vridning
  • Fjäderbelastad kolv tillåter enhands, halvautomatisk drift
Vätskor olämpliga för seripettor pro inkluderar, men är inte begränsade till:
  • Fluorvätesyra eller andra kemikalier som angriper högdensitetspolyeten, PTFE, ETFE, FEP, PFA, aluminiumoxid-keramik, platina-iridium och borosilikatglas
  • Koldisulfid
  • Densitet överstigande 2,2 g/cm
  • Viskositet som överstiger 300 mm 2 /sek (2mL instrument), 150 mm 2 /s (10mL instrument), 75 mm 2 /s (25mL instrument)
  • Ångtryck upp till 500mbar
Temperaturen på instrumentet och reagenserna måste vara mellan 59° och °104 F (15° °och 40 C).
Agarodlingsmedia till 140 F (°60 °C).
Beställningsinfo
Utbytbar kolv och cylinder är permanent anslutna som en patronmodul för säkerhet. Om kolven, cylindern eller tätningen är skadad, byt bara ut patronen på några sekunder utan verktyg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ≤±1,2 %
Vinkel 90°
Produkttyp Seripettor Pro Bottletop Dispenser
Autoklaveringsbar Autoclavable
Färg Blue/Red/White
Densitet Upp till 2,2 g/cm 3
Kanaler 1
Material Borosilicate Glass, Ceramic, ETFE, FEP, PFA
Volym (metrisk) 1 till 10 ml
Visa None
För användning med (applikation) Semi-automatic dispensing of many acids, alkaline, and saline solutions
Inkluderar Urladdningsrör, teleskopiskt påfyllningsrör, reservdoseringspatron, monteringsverktyg, GL45/33mm och GL45/38mm polypropenadaptrar, bruksanvisning
Ökar 0,2 ml
Precision ≤0,2 %
Temperatur (engelska) 59 °F till 104 °F
Temperatur (metrisk) 15 °C till 40 °C
Ångtryck Upp till 500mbar
Viskositetsbetyg 150 mm 2 /sek.
Garanti 1 år