Beskrivning
- Autoklaveringsbar
- Fri från DNA, DNas, RNas och andra PCR-hämmare.
- Tunna, enhetliga väggar säkerställer konsekvent, exakt värmeöverföring och utmärkta resultat.
- Låg profil, kjolplattor från BRAND är kompatibla med många stora märken av termocykler, inklusive BIORAD™ CFX 96, Agilent AriaMx, Amersham , Beckman™ CEQ, PEQLAB™ , Techne™ TC-412, PCRmax , Flexi , Eppendorf™ Mastercycler™ och andra system
- Vita PCR-plattor är enhetligt färgade med titandioxid (TiO 2 ) och har släta ytor för att optimera reflektion av fluorescenssignalen.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | No Barcode |
| Bindande egendom | Untreated |
| Certifikat och efterlevnad | DNA, DNase, RNase-free |
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förpackning | Bagged |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Single-use |
| Produkttyp | PCR 96-well plate |
| Visa mer |