Läs mer
BRAND™ Titrette™ Digital Bottle-Top Burets
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10687425 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Gränssnitt:
RS232-gränssnitt
Utan gränssnitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10687425
Brand: BRAND™ 4760251
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Prestandacertifikat, teleskopiskt påfyllningsrör, 2 AAA-batterier, 3 flaskgängadaptrar, 2 bärnstensfärgade inspektionsfönster och bruksanvisning. Modeller med RS-232-gränssnitt inkluderar anslutningskabel och CD med programvara.
Ger noggrannhet och precision inom toleranserna för klass A-glasbyretter. Titrette™ Digital Bottle-top Burets är lämpliga för de flesta titrar i koncentrationer upp till 1 mol/l. Idealisk för allmän kemi, tillämpningar för avloppsvattenrening, analys av mat/dryck, industriell titrering, miljöfältarbete och mer.
Ger noggrannhet och precision inom toleranserna för klass A-glasbyretter. BrandTech™ BRAND™ Titrette™ Digital Bottle-top Burets med flaska är lämpliga för de flesta titrar i koncentrationer upp till 1 mol/l. Idealisk för allmän kemi, tillämpningar för avloppsvattenrening, analys av mat/dryck, industriell titrering, miljöfältarbete och mer.
BRAND Titrette ger noggrannhet och precision inom toleranserna för klass A-glasbyretter. Lämplig för de flesta titranter i koncentrationer upp till 1 mol/l, idealisk för allmän kemi, tillämpningar för avloppsvattenrening, analys av mat/dryck, industriell titrering, miljöfältarbete och mer. Titrette gör att du kan utföra rutinmässiga titreringar snabbt, exakt och enkelt.
  • Jämn drift för exceptionellt känsliga droppvisa titreringar
  • Undviker risken för spill från hällda överföringar
  • Eliminerar felaktig avläsning av menisken
  • Växla automatiskt mellan fyllning och titrering
  • Uppfyller toleranser för klass A-glasbyrett enligt ISO- och ASTM-standarder
  • Valfritt RS-232-gränssnitt tillgängligt för direkt dataöverföring till en PC
  • Används för en mängd olika tillämpningar inklusive allmän kemi, vattenbehandling, analys av mat/dryck, industriell titrering och miljöarbete i labb eller fält
Beställningsinfo
För byretter med kalibreringscertifikat, kontakta kundtjänst. Lägg till DKD i slutet av BRANDTECH-artikelnumret. Inga returer accepteras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Vinkel 90°
Produkttyp Digitalbyrett för flaska med RS 232-gränssnitt
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385, ASTM E287
Färg Gray
Material Glas
Volym (metrisk) 25 ml
Visa Digital
För användning med (applikation) Idealisk för allmän kemi, tillämpningar för avloppsvattenrening, analys av mat/dryck, industriell titrering, miljöfältarbete
Inkluderar Prestandacertifikat, teleskopiskt påfyllningsrör, 2 AAA-batterier, 3 flaskgängadaptrar, 2 bärnstensfärgade inspektionsfönster, bruksanvisning och RS-232-gränssnitt med anslutningskabel och CD med programvara.
Ökar Approx. 20 μL
Gränssnitt RS232-gränssnitt
Precision 0.025 %
Temperatur (engelska) 59°F to 104°F
Temperatur (metrisk) 15°C to 40°C
Viskositetsbetyg Up to 500 mm 2/s
Spänning 1.5 V