Innehåller
Prestandacertifikat, teleskopiskt påfyllningsrör, 2 AAA-batterier, 3 flaskgängadaptrar, 2 bärnstensfärgade inspektionsfönster och bruksanvisning. Modeller med RS-232-gränssnitt inkluderar anslutningskabel och CD med programvara.
Ger noggrannhet och precision inom toleranserna för klass A-glasbyretter. BrandTech™ BRAND™ Titrette™ Digital Bottle-top Burets med flaska är lämpliga för de flesta titrar i koncentrationer upp till 1 mol/l. Idealisk för allmän kemi, tillämpningar för avloppsvattenrening, analys av mat/dryck, industriell titrering, miljöfältarbete och mer.
Buretten Titrette™ med flasklock ger noggrannhet och precision inom toleranserna för klass A-glasburetter. Lämplig för de flesta titranter i koncentrationer upp till 1 mol/l, idealisk för allmän kemi, tillämpningar för avloppsvattenrening, analys av mat/dryck, industriell titrering, miljöfältarbete och mer. De Titrette gör det möjligt för dig att utföra rutinmässiga titreringar snabbt, exakt och enkelt.
- Jämn drift för exceptionellt känsliga droppvisa titreringar
- Undviker risken för spill från hällda överföringar
- Eliminerar felaktig avläsning av menisken
- Växla automatiskt mellan fyllning och titrering
- Uppfyller toleranser för klass A-glasburetter enligt ISO och ASTM standarder
- Valfritt RS-232-gränssnitt tillgängligt för direkt dataöverföring till en PC
- Används för en mängd olika tillämpningar inklusive allmän kemi, vattenbehandling, analys av mat/dryck, industriell titrering och miljöarbete i labb eller fält
Beställningsinfo
För byretter med kalibreringscertifikat, kontakta kundtjänst. Lägg till DKD i slutet av BRANDTECH-artikelnumret. Inga returer accepteras.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 0.07 % |
| Vinkel | 90° |
| Produkttyp | Digital flasklocksdispenser |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 385, ASTM E287 |
| Färg | Grå |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 25 ml |
| Visa | Digital |
| För användning med (applikation) | Miljöfältarbete, analys av mat eller dryck, allmän kemi, industriella titreringar, tillämpningar för rening av avloppsvatten |
| Visa mer |