Läs mer
BRAND™ Titrette™ Digitala flasklocksburetter
Produktkod. 15604077 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Gränssnitt:
RS232-gränssnitt
Utan gränssnitt
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Gränssnitt Förpackningsstorlek
15604077 10 ml RS232-gränssnitt Varje
10703164 25 ml Utan gränssnitt Varje
10703354 50 ml Utan gränssnitt Varje
10687425 25 ml RS232-gränssnitt Varje
10769165 50 ml RS232-gränssnitt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15604077 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 4760241
Beräknad leverans: 04-12-2026
Lägg i varukorgen
Innehåller
Prestandacertifikat, teleskopiskt påfyllningsrör, 2 AAA-batterier, 3 flaskgängadaptrar, 2 bärnstensfärgade inspektionsfönster och bruksanvisning. Modeller med RS-232-gränssnitt inkluderar anslutningskabel och CD med programvara.
Ger noggrannhet och precision inom toleranserna för klass A-glasbyretter. Titrette™ Digital Bottle-top Burets är lämpliga för de flesta titrar i koncentrationer upp till 1 mol/l. Idealisk för allmän kemi, tillämpningar för avloppsvattenrening, analys av mat/dryck, industriell titrering, miljöfältarbete och mer.
Ger noggrannhet och precision inom toleranserna för klass A-glasbyretter. BrandTech™ BRAND™ Titrette™ Digital Bottle-top Burets med flaska är lämpliga för de flesta titrar i koncentrationer upp till 1 mol/l. Idealisk för allmän kemi, tillämpningar för avloppsvattenrening, analys av mat/dryck, industriell titrering, miljöfältarbete och mer.
Buretten Titrette™ med flasklock ger noggrannhet och precision inom toleranserna för klass A-glasburetter. Lämplig för de flesta titranter i koncentrationer upp till 1 mol/l, idealisk för allmän kemi, tillämpningar för avloppsvattenrening, analys av mat/dryck, industriell titrering, miljöfältarbete och mer. De Titrette gör det möjligt för dig att utföra rutinmässiga titreringar snabbt, exakt och enkelt.
  • Jämn drift för exceptionellt känsliga droppvisa titreringar
  • Undviker risken för spill från hällda överföringar
  • Eliminerar felaktig avläsning av menisken
  • Växla automatiskt mellan fyllning och titrering
  • Uppfyller toleranser för klass A-glasburetter enligt ISO och ASTM standarder
  • Valfritt RS-232-gränssnitt tillgängligt för direkt dataöverföring till en PC
  • Används för en mängd olika tillämpningar inklusive allmän kemi, vattenbehandling, analys av mat/dryck, industriell titrering och miljöarbete i labb eller fält
Beställningsinfo
För byretter med kalibreringscertifikat, kontakta kundtjänst. Lägg till DKD i slutet av BRANDTECH-artikelnumret. Inga returer accepteras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 0.1 %
Vinkel 90°
Produkttyp Digital flasklocksdispenser
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385, ASTM E287
Färg Grå
Material Glas
Volym (metrisk) 10 ml
Visa Digital
För användning med (applikation) Miljöfältarbete, analys av mat eller dryck, allmän kemi, industriella titreringar, tillämpningar för rening av avloppsvatten
Inkluderar (2) AAA-batterier, (2) bärnstensfärgade inspektionsfönster, (2) inspektionsfönster med färgade ljussköldar, (3) flaskgängadaptrar, modeller med Rs-232-gränssnitt inkluderar anslutningskabel och CD med programvara, bruksanvisning, prestandacertifikat, teleskopiskt påfyllningsrör
Ökar Cirka 10 μl
Gränssnitt RS232-gränssnitt
Precision 0.05 %
Temperatur (engelska) 59 °F till 104 °F
Temperatur (metrisk) 15 °C till 40 °C
Viskositetsbetyg Upp till 500 mm 2/s
Spänning 1.5 V