Läs mer
BRAND™ Transferpettor™ Pipettrar
Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
500 μL
1 000μ l
5 ml
10 ml
Färg:
Grön
Gul
Orange
Röd
Ökar:
1 μ l
0,01 ml
10 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
One tip and one seal; replacement seals and tips are available.
Hantera medier som är svåra att pipettera såsom trögflytande, skummande eller högt ångtrycksvätskor med precision och noggrannhet. Vätskor måste vara kompatibla med polypropen och högdensitetspolyeten. Fyra färgkodade modeller täcker från 100 L μtill 10 ml.
- Tätt monterad kolv med tätning är i direkt kontakt med den aspirerade vätskan så resultaten är reproducerbara
- Väggar torkas rena till sista droppen och spetsar kan användas upprepade gånger
- Noggrannhet:≤± 0,5 %
- Reproducerbarhet:≤ 0,2 %
- Maximalt ångtryck: 500 millibar
- Maximal viskositet: 20 000 cSt (mm 2 /sek)
- Maximal densitet: 13,6 g/cm 3
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ≤±0,5 % |
| Kompatibla tips | Transferpettor Tips, 2000-10,000 μL |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Orange |
| Material | Polypropylene |
| Antal kanaler | 1 |
| Typ | Positiv förskjutningspipett |
| Volym (metrisk) | 10 ml |
| För användning med (applikation) | Vätskor såsom koncentrerade proteinlösningar, oljor, fetter, hartser, glycerinmedier med högt ångtryck, såsom alkohol, aceton och kolväten |
| Inkluderar | En spets och en tätning |
| Visa mer |