Innehåller
One tip and one seal; replacement seals and tips are available.
Hantera svårpiputerade medier som viskösa, skummande eller högtryckstrycksvätskor med precision och noggrannhet. Vätskor måste vara kompatibla med polypropen och högdensitetspolyeten. Fyra färgkodade modeller täcker från 100 μl till 10 ml.
- En tätt passande kolv med tätning är i direkt kontakt med den aspirerade vätskan, så resultaten är reproducerbara
- Väggarna torkas av till sista droppen, och spetsarna kan användas upprepade gånger
- Noggrannhet: ≤ ±0,5 %
- Reproducerbarhet: ≤0,2 %
- Maximalt ångtryck: 500 millibar
- Maximal viskositet: 20 000 cSt (mm2/s)
- Maximal densitet: 13,6 g/cm3
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ≤±0,5 % |
| Kompatibla tips | Transferpettor Tips, 1000-5000 μl |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Röd |
| Material | Polypropen |
| Antal kanaler | 1 |
| Typ | Positiv förskjutningspipett |
| Volym (metrisk) | 5 ml |
| För användning med (applikation) | Vätskor såsom koncentrerade proteinlösningar, oljor, fetter, hartser, glycerinmedier med högt ångtryck, såsom alkohol, aceton och kolväten |
| Inkluderar | En spets och en tätning |
| Visa mer |