Läs mer
BRAND™ UV-kyvett engångskuvetter
Produktkod. 10188561 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
1,5 till 3 ml
2,5 till 4,5 ml
70 till 550μ L
70 till 850μ L
Kvantitet:
100 pack
100-pack, individuellt inslagna
500 pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Produktkod. 10188561
Brand: BRAND™ 759210
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Passar de flesta spektrofotometrar utan adaptrar.
BrandTech™ BRAND™ UV-kyvett engångskuvetter ger transparens från 230 till 900 nm och eliminerar rengöring och risk för korskontaminering. Idealisk för DNA, RNA och proteinanalys. Kompatibel med de flesta polära organiska lösningsmedel, syror och baser.
Avancerad kyvettdesign inkluderar försänkta fönster för att skydda mot repor i den optiska vägen.
  • Disponibel; risken för rengöring och korskontaminering elimineras
  • Idealisk för DNA-, RNA- och proteinanalys
  • Kemikaliebeständig; kan användas med de flesta polära organiska lösningsmedel, syror och baser
  • Även kompatibel med aceton, butanon, DMF och koncentrerad saltsyra
  • Grupperad efter tillverkning av formhålighet för att säkerställa lägsta variation i extinktionskoefficient
  • Passar de flesta spektrofotometrar utan adaptrar
Ultramikro storlek
  • Finns med 8,5 och 15 mm fönsterhöjder (Z-dimension)
  • Kan användas med provvolymer så små som 70 μL
  • Kan förses med proppförslutningslock (säljs separat) för provförvaring
  • Finns individuellt inslagna, DNA-, RNas-fri
Semimikro storlek
  • För provvolymer mellan 1,5 och 3,0 ml
  • Finns individuellt inslagna, DNA-, RNas-fri
Makrostorlek
  • Rymmer 2,5 till 4,5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sterilitet Non-sterile
Typ Kyvett
Färg Clear
Disponibel Engångsbruk
Kapacitet (metrisk) 70 till 850μ L
Material Plast
Inkluderar Cuvette Only
Kvantitet 500 pack
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 230 till 900 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
För användning med (utrustning) Spektrofotometrar och fotometrar
Bredd (metrisk) 12.5 mm
För användning med (applikation) DNA, RNA, Proteinanalys, Molekylärbiologi
Ljusväg 10 mm
Form Rectangle
Tillverkningskvalitet CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY