Läs mer
BRAND™ UV-kyvett engångskuvetter
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
1,5 till 3 ml
2,5 till 4,5 ml
70 till 550μ L
70 till 850μ L
Kvantitet:
100 pack
100-pack, individuellt inslagna
500 pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Description
BrandTech™ BRAND™ UV-kyvett engångskuvetter ger transparens från 230 till 900 nm och eliminerar rengöring och risk för korskontaminering. Idealisk för DNA, RNA och proteinanalys. Kompatibel med de flesta polära organiska lösningsmedel, syror och baser.
Avancerad kyvettdesign inkluderar försänkta fönster för att skydda mot repor i den optiska vägen.
- Disponibel; risken för rengöring och korskontaminering elimineras
- Idealisk för DNA-, RNA- och proteinanalys
- Kemikaliebeständig; kan användas med de flesta polära organiska lösningsmedel, syror och baser
- Även kompatibel med aceton, butanon, DMF och koncentrerad saltsyra
- Grupperad efter tillverkning av formhålighet för att säkerställa lägsta variation i extinktionskoefficient
- Passar de flesta spektrofotometrar utan adaptrar
Ultramikro storlek
- Finns med 8,5 och 15 mm fönsterhöjder (Z-dimension)
- Kan användas med provvolymer så små som 70 μL
- Kan förses med proppförslutningslock (säljs separat) för provförvaring
- Finns individuellt inslagna, DNA-, RNas-fri
- För provvolymer mellan 1,5 och 3,0 ml
- Finns individuellt inslagna, DNA-, RNas-fri
- Rymmer 2,5 till 4,5 ml
Specifications
Specifications
| Sterilitet | Non-sterile |
| Typ | Kyvett |
| Färg | Clear |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kapacitet (metrisk) | 70 till 550μ L |
| Material | Plast |
| Inkluderar | Cuvette Only |
| Kvantitet | 500 pack |
| Banans längd | 10 mm |
| Våglängdsområde | 230 till 900 nm |
| Show More |