Läs mer
BRAND™ UV-Cuvettes - CERTIFIERAD LIVSVETENSKAPSKVALITET
Produktkod. 10290272 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,5 till 3 ml
2,5 till 4,5 ml
70 till 550μ L
70 till 850μ L
Kvantitet:
100 pack
100-pack, individuellt inslagna
500 pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
10290272 70 till 850μ L 100 pack Paket med 100
10730445 70 till 850μ L 100-pack, individuellt inslagna Paket med 100
10386712 70 till 550μ L 100-pack, individuellt inslagna Paket med 100
10566581 1,5 till 3 ml 100 pack Paket med 100
10188561 70 till 850μ L 500 pack Paket med 500
10200282 70 till 550μ L 100 pack Paket med 100
10198561 70 till 550μ L 500 pack Paket med 500
10046731 2,5 till 4,5 ml 100 pack Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10290272 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 759200
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BRAND™ engångs-UV-cuvetter är ett kostnadseffektivt och hållbart alternativ till ömtåliga kvartscuvetter i många olika tillämpningar
BrandTech™ BRAND™ UV-kyvett engångskuvetter ger transparens från 230 till 900 nm och eliminerar rengöring och risk för korskontaminering. Idealisk för DNA, RNA och proteinanalys. Kompatibel med de flesta polära organiska lösningsmedel, syror och baser.
CERTIFIERADE LIFE SCIENCE-KVALITETScuvetter BRAND™ tillverkas av jungfruliga råmaterial under kontrollerade rumsförhållanden, med intensiva kontroller under processen, visuella inspektioner, batchhantering och slutlig produktinspektion för att säkerställa beprövad funktionalitet.
  • Avancerad cuvette-design inkluderar infällda fönster för att skydda mot repor i den optiska banan
  • Engångsbruk – rengöring och risker för korskontaminering elimineras
  • Idealiskt för DNA-, RNA- och proteinanalys
  • Kemikalieresistent – kan användas med de flesta polära organiska lösningsmedel, syror och baser
  • Kompatibel även med aceton, butanon, DMF och koncentrerad saltsyra
  • Grupperad efter tillverkning av formhålighet för att säkerställa minsta variation i utrotningskoefficienten
  • Passar de flesta spektrofotometrar utan adaptrar
Ultramikro
  • Finns med fönsterhöjder på 8,5 och 15 mm (Z-dimension)
  • Kan användas med samplingsvolymer så små som 70 μl
  • Kan utrustas med pluggtätningslock (säljs separat) för provförvaring
  • Individuellt lindade UV-Cuvettes är DNA-, DNase- och RNase-fria
Semimikro
  • För provvolymer mellan 1,5 och 3,0 ml
Makro
  • För provvolymer mellan 2,5 och 4,5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sterilitet Icke-steril
Typ Kyvett
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Kapacitet (metrisk) 70 till 850μ L
Material Plast
Inkluderar Cuvette endast
Kvantitet 100 pack
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 230 till 900 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
För användning med (utrustning) Spektrofotometrar, fotometrar
Bredd (metrisk) 12.5 mm
För användning med (applikation) DNA, RNA, Proteinanalys, Molekylärbiologi
Ljusväg 10 mm
Form Rektangel
Tillverkningskvalitet CERTIFIERAD LIVSVETENSKAPSKVALITET